Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
PC302863-1G PC302863-5G
APOSPC302863-1GEA 4530 CZK
APOSPC302863-1G APOSPC302863-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687183
CAS číslo: 1323966-29-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III