Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302858-1G PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA 4530 CZK
APOSPC302858-1G APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393878
CAS číslo: 1261861-63-5