Tisk…
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 4530 CZK
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687214
CAS číslo: 1435806-19-1