Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302856-1G PC302856-5G
APOSPC302856-1GEA 5200 CZK
APOSPC302856-1G APOSPC302856-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519308
CAS číslo: 1092460-59-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III