Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 9530 CZK
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652409
CAS číslo: 116070-39-4