3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302852-5G
PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA
5790
CZK
APOSPC302852-5G
APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec:
C₉H₆ClF₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025410 CAS číslo: 916420-92-3 UN: 3265 ADR: 8,III |