3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302851-10G
PC302851-5G
PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA
11540
CZK
APOSPC302851-10G
APOSPC302851-5G
APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₆F₃NO Bod tání: 52…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185685 CAS číslo: 447-93-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |