3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302850-5G
PC302850-1G
PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA
2400
CZK
APOSPC302850-5G
APOSPC302850-1G
APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185682 CAS číslo: 276861-63-3 |