Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302847-1G PC302847-5G PC302847-250MG
APOSPC302847-1GEA 11680 CZK
APOSPC302847-1G APOSPC302847-5G APOSPC302847-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783229
CAS číslo: 1352999-96-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III