Tisk…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302846-1G PC302846-5G
APOSPC302846-1GEA 9920 CZK
APOSPC302846-1G APOSPC302846-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₆NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652460
UN: 3276
ADR: 6.1,III