3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302844-1G
PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA
9920
CZK
APOSPC302844-1G
APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Vzorec:
C₈H₆F₆OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652464 CAS číslo: 1240257-57-1 |