Tisk…
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302840-1G PC302840-5G
APOSPC302840-1GEA 3740 CZK
APOSPC302840-1G APOSPC302840-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637313
CAS číslo: 874830-59-8