Tisk…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302838-10G PC302838-5G PC302838-1G
APOSPC302838-10GEA 22750 CZK
APOSPC302838-10G APOSPC302838-5G APOSPC302838-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258728
CAS číslo: 1017778-18-5