3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302833-1G
PC302833-5G
PC302833-10G
APOSPC302833-1GEA
9920
CZK
APOSPC302833-1G
APOSPC302833-5G
APOSPC302833-10G
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Vzorec:
C₈H₆ClF₅OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652455 CAS číslo: 1180486-96-7 |