Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302832-5G PC302832-1G
APOSPC302832-5GEA 4470 CZK
APOSPC302832-5G APOSPC302832-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519326
CAS číslo: 1092460-78-0