Tisk…
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 CZK
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660335
CAS číslo: 886761-65-5
UN: 2735
ADR: 8,III