Tisk…
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302827-10G PC302827-5G PC302827-1G PC302827-25G PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA 14620 CZK
APOSPC302827-10G APOSPC302827-5G APOSPC302827-1G APOSPC302827-25G APOSPC302827-100G
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116003
CAS číslo: 886501-15-1
UN: 3265
ADR: 8 II