Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 12340 CZK
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519379
CAS číslo: 1092461-36-3