2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302820-5G
PC302820-1G
PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA
3740
CZK
APOSPC302820-5G
APOSPC302820-1G
APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₇F₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660200 CAS číslo: 886498-85-7 |