Tisk…
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302816-1G PC302816-5G
APOSPC302816-1GEA 9920 CZK
APOSPC302816-1G APOSPC302816-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇F₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652476
CAS číslo: 1240257-13-9