Tisk…
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 6120 CZK
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832328
CAS číslo: 1017779-10-0