Tisk…

2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 8040 CZK
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062375
CAS číslo: 468074-92-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR