2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302813-1G
PC302813-5G
PC302813-250MG
APOSPC302813-1GEA
8070
CZK
APOSPC302813-1G
APOSPC302813-5G
APOSPC302813-250MG
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈BrF₅OS MW: 327.11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652488 CAS číslo: 1240257-53-7 |