Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 1660 CZK
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115980
CAS číslo: 886500-59-0
UN: 3261
ADR: 8 II