Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302808-1G PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA 6750 CZK
APOSPC302808-1G APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
MW: 217.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687199
CAS číslo: 1323966-11-5