Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 1370 CZK
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁H₁F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687203
CAS číslo: 1435806-24-8