2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G
PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA
6620
CZK
APOSPC302806-1G
APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₈H₇F₄N MW: 193.14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22201049 CAS číslo: 1373920-66-1 |