Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
PC302804-5G PC302804-1G
APOSPC302804-5GEA 24170 CZK
APOSPC302804-5G APOSPC302804-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₇F₄NO₂
MW: 237.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201042
CAS číslo: 1373920-76-3