Tisk…
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302803-10G PC302803-5G PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA 9260 CZK
APOSPC302803-10G APOSPC302803-5G APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01117440
CAS číslo: 874804-31-6