Tisk…
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302794-1G PC302794-5G PC302794-250MG
APOSPC302794-1GEA 9720 CZK
APOSPC302794-1G APOSPC302794-5G APOSPC302794-250MG
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Vzorec: C₇H₅ClF₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22988934
CAS číslo: 1431329-71-3