Tisk…
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
PC302793-5G PC302793-1G
APOSPC302793-5GEA 5030 CZK
APOSPC302793-5G APOSPC302793-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
MW: 177.58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213035
CAS číslo: 771582-19-5
UN: 2735
ADR: 8 II