2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G
PC302792-5G
PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA
10250
CZK
APOSPC302792-10G
APOSPC302792-5G
APOSPC302792-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₇BrF₂O MW: 237.04 g/mol Bod tání: 43…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115925 CAS číslo: 94278-68-9 UN: 3261 ADR: 8 II |