Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 9330 CZK
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115906
CAS číslo: 886498-55-1
UN: 3261
ADR: 8 II