2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302790-10G
PC302790-5G
PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA
10250
CZK
APOSPC302790-10G
APOSPC302790-5G
APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₈H₄Cl₂F₃NO Bod tání: 125…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519346 CAS číslo: 53012-81-0 |