Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 14060 CZK
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115936
CAS číslo: 886499-17-8
UN: 3265
ADR: 8,II