Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 9920 CZK
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116023
CAS číslo: 886501-83-3
UN: 3261
ADR: 8,II