Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302787-10G PC302787-5G PC302787-1G
APOSPC302787-10GEA 10580 CZK
APOSPC302787-10G APOSPC302787-5G APOSPC302787-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115985
CAS číslo: 689254-23-7