Tisk…
4-Chloro-3-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
PC302780-5G PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA 1370 CZK
APOSPC302780-5G APOSPC302780-1G
4-Chloro-3-fluorobenzylamine 97%
4-Chloro-3-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116008
CAS číslo: 72235-58-6
UN: 2735
ADR: 8,III