Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-5GEA 1950 CZK
APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212852
CAS číslo: 72235-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III