Tisk…
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302776-1G PC302776-5G
APOSPC302776-1GEA 4200 CZK
APOSPC302776-1G APOSPC302776-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519371
CAS číslo: 1092461-29-4