Tisk…
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 5790 CZK
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃O₃
MW: 262,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196589
CAS číslo: 1206593-34-1