Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 10980 CZK
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660326
CAS číslo: 886761-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III