5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302762-1G
PC302762-5G
PC302762-10G
APOSPC302762-1GEA
3870
CZK
APOSPC302762-1G
APOSPC302762-5G
APOSPC302762-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₈F₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832297 CAS číslo: 1017778-24-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |