5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302761-1G
PC302761-5G
PC302761-10G
APOSPC302761-1GEA
4200
CZK
APOSPC302761-1G
APOSPC302761-5G
APOSPC302761-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec:
C₇H₅F₄NO MW: 195.11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652514 CAS číslo: 123572-63-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |