Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302760-1G PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA 4800 CZK
APOSPC302760-1G APOSPC302760-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519363
CAS číslo: 1092461-24-9