Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 417 CZK
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410919
CAS číslo: 326-64-7