(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302757-1G
PC302757-5G
PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA
2610
CZK
APOSPC302757-1G
APOSPC302757-5G
APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832293 CAS číslo: 1000544-72-8 |