Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302756-1G PC302756-5G PC302756-10G
APOSPC302756-1GEA 5790 CZK
APOSPC302756-1G APOSPC302756-5G APOSPC302756-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832294
CAS číslo: 1017778-16-3
UN: 3261
ADR: 8,III