4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302755-10G
PC302755-5G
PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA
7080
CZK
APOSPC302755-10G
APOSPC302755-5G
APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₉F₃O₂ MW: 206,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06202983 CAS číslo: 773871-39-9 |