Tisk…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302754-5G PC302754-1G PC302754-25G PC302754-100G
APOSPC302754-5GEA 3870 CZK
APOSPC302754-5G APOSPC302754-1G APOSPC302754-25G APOSPC302754-100G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00184969
CAS číslo: 120512-59-6